Läs mer
Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, EMSURE™, ACS, MilliporeSigma™
Produktkod. 15825090
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15825090 1 kg Plastic Bottle 1kg
15815090 500 g Plastic Bottle 500g
15807640 5 kg Plastic Bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15825090 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1080871000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 6381-59-5
Molekylformel C4H12KNaO10
Molekylvikt (g/mol) 282.218
InChI-nyckel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-namn potassium;sodium;2,3-dihydroxybutanedioate;tetrahydrate
LEDER C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Especificaciones
Smältpunkt 70°C to 80°C
Färg White
pH 7.0 to 8.5 (50g/L, H2O, 25°C)
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation 630g/L
Formel vikt 282.23
Procent renhet 99.0 to 102.0%
Kvalitet ACS/ISO/Reagent Ph. Eur.
Förpackning Plastic Bottle
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.