Läs mer
Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Powder, Fisher Chemical
Produktkod. 10519200 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10519200 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10519200 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/6840/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 70°C
CAS 6381-59-5
Färg White
pH 5.5 to 8.5
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C4H12KNaO10
MDL-nummer 150989
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
InChI-nyckel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
LEDER C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
IUPAC-namn potassium;sodium;2,3-dihydroxybutanedioate;tetrahydrate
Molekylvikt (g/mol) 282.218
PubChem CID 2724148
Formel vikt 282.22g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Kaliumnatriumtartrat tetrahydrat