Läs mer
Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate |
| Smältpunkt | 70°C to 80°C |
| CAS | 6381-59-5 |
| Kvantitet | 50 kg |
| MDL-nummer | MFCD00150989 |
| Synonym | Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Sodium potassium tartrate, Tartaric acid potassium sodium salt, Potassium sodium tartrate tetrahydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.22 |
| Kvalitet | Research |