Läs mer
Kalium, fast form, 99 % (metallbas)
Beskrivning
Kalium kombineras under tryck med silvermetall för att bilda 2 nya föreningar: K2Ag och K3Ag. Denna kemikalie är viktig för neurons (hjärna och nerv) funktion, och för att påverka den osmotiska balansen mellan celler och interstitiell vätska, med deras distribution förmedlad i alla djur (men inte i alla växter) av den så kallade Na+/K+-ATPas-pumpen. Det används också för att förhindra muskelkontraktion och sändning av alla nervimpulser hos djur genom aktionspotentialer. Kaliumjon är ett näringsämne som är nödvändigt för människors liv och hälsa. Det används som reduktionsmedel vid organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium |
| Kvantitet | 1 g |
| Odör | Luktfritt |
| Förpackning | Breakseal ampuller |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| UN-nummer | UN2257 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Procent renhet | 99.95% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.