Läs mer
Kaliumlösning för ICP 10g/ LH2O -matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12946324 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Förpackning:
Flaska
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize Förpackning
12946324 100 mL 100ml -
12956324 250 mL 250ml Flaska
12966324 500 mL 500ml Flaska
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12946324 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 228 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Lösningen innehåller H2O
Koncentration 10 g/L
Kvantitet 100 mL