Läs mer
Kaliumlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O-matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium |
| Förpackning | Flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 1 g/L |
| Typ | Standardlösning med en komponent |
| Lösningsmedel eller matris | Vatten |
| Kvantitet | 500 mL |