Läs mer
Kaliumsorbat, 99 %
Produktkod. 10126923 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10126923 100 g Plastflaska 100g
10452825 250 g Plastflaska 250g
10541321 1 kg Plastflaska 1kg
11984961 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10126923 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 291741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.03 SEK
    283.65 SEK / 100g
    Save 32.38 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 24634-61-5 | C6H7KO2 | 150,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24634-61-5
Molekylformel C6H7KO2
Molekylvikt (g/mol) 150.22
InChI-nyckel CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Synonym potassium sorbate, sorbistat-k, potassium 2,4-hexadienoate, sorbistat potassium, potassium e,e-sorbate, sorbic acid potassium salt, potassium 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, bb powder, sorbistat-potassium, caswell no. 701c
PubChem CID 23676745
ChEBI CHEBI:77868
IUPAC-namn kalium;(2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
LEDER CC=CC=CC(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium sorbate
Aciditet Klarar testet
Smältpunkt 270,0 °C
Färg Vit till grädde
Förlust vid torkning 1% (105 °C, 3 timmar) max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3CH=CHCH=CHCOOK
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 8847
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 58,2 % (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkoholer: 6,5 % (20 °C)
Formel vikt 150.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium sorbate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.