Läs mer
Kaliumsorbat, Mikromol™
Produktkod. 17900516
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17900516 250 mg
1 options
Produktkod. 17900516 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0955.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Kaliumsorbat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Sorbate
CAS 24634-61-5
Analyt- eller komponentnamn Potassium Sorbate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H7 O2 . K
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Potassium Sorbate, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt (1:1), (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, Sorbic acid potassium salt, E 202, E 202 (preservative), K 60/95, PO 300, Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate, Potassium sorbate
InChI formel InChI=1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
LEDER [K+].C\C=C\C=C\C(=O)[O-]
IUPAC-namn kalium; (2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
Molekylvikt (g/mol) 150.22
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 150,0083 g/mol