Läs mer
Kaliumsorbat, TRC
Produktkod. 30419395
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30419395 100 g
1 options
Produktkod. 30419395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP698450100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Sorbate
CAS 24634-61-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6 H7 O2 . K
Kvantitet 100 g
Synonym Potassium Sorbate, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt (1:1), (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, Sorbic acid potassium salt, E 202, E 202 (preservative), K 60/95, PO 300, Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate, Potassium sorbate
InChI formel InChI=1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
LEDER [K+].C\C=C\C=C\C(=O)[O-]
IUPAC-namn kalium; (2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
Molekylvikt (g/mol) 150.22
Formel vikt 150.0083