Läs mer
Kalium Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HCl, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10020482 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 10020482
Brand: SPEX Certiprep PLK12X
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
K1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS Min % 1.0, 5.0, 94.0
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 1.0, 5.0, 94.0
Molekylformel ClK
MDL-nummer MFCD00011360
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Typ Certified Reference Material
LEDER [Cl-].[K+]
IUPAC-namn potassium chloride
Lösningsmedel eller matris 2% HCl
Molekylvikt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:32588
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLK2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLK2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLK1-2X
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning