Läs mer
Kaliumstandard i basolja 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16311206 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
16311206 50 g
1 options
Produktkod. 16311206 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ORGK84Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 SEK
    986.59 SEK / 50g
    Save 118.41 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
K5000 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-09-7, 8042-47-5
Analyscertifikat Med Cerfiticate of Analysis
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Molekylformel K
MDL-nummer MFCD00133776
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [K]
IUPAC-namn kalium
Lösningsmedel eller matris Basolja 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 39.10
PubChem CID 5462222
Kvantitet 50 g
ChEBI CHEBI:26216
Kvalitet Olja/Plasma
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5000 ug/g Potassium in Base Oil 75
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: mineral oil
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning