Läs mer
Kaliumstandard för atomabsorption (AAS) 10 000μ g/ml (10 000 ppm) i 0,5 M salpetersyra ( HNO3 ), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11429129 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429129 500 ml 500ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11429129 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer AAKM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2575.00 SEK
    1236.38 SEK / 500ml
    Save 1338.62 SEK
    51% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Tillverkad gravimetriskt av mycket ren metall eller salt (minst 99,9%) och testad med en ISO17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T).
  • Atomic Absorption Reference Standard, Atomic Absorption Reference Material
  • ISO/IEC 17025 för testning av ICP/ICP-MS-standarder med ICP-MS (INAB Ref: 264T)
  • ISO/IEC 17025 för kalibrering av laboratorievågar (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 för temperaturkalibrering inom området− 196 till+ 1200 °C (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 för densitetsmätning (INAB Ref: 264T) med Oscillerande U-rör och Bingham Pycnometric
  • ISO/IEC 17025 för vissa komplexometriska titreringar (INAB Ref: 264T)
  • GHS/OSHA-kompatibel, REACH etc.
  • Denna produkt tillverkas i ett mycket kontrollerat renrum (ISO 7) miljö, med ultrarent vatten (speciellt behandlat för produktion av masspektroskopistandarder), högkvalitativa syror och förrengjorda flaskor.
  • Titrimetrin och spektroskopin kontrolleras och kalibreras med separata certifierade referensmaterial (’CRM), så produkten kommer med två spårbarhetsskikt inklusive NIST Standarder där tillgängliga.
  • Alla mätosäkerheter för denna produkt beräknas enligt Eurachem/CITAC-riktlinjer och rapporteras som utökade osäkerheter vid 95 % konfidensnivå.
Specifikationer
Beskrivning Matris: 0,5 M salpetersyra (HNO3)
Förpackning HDPE Trippelurlakad
Analyt- eller komponentnamn Potassium
Fysisk form Vätska
Koncentration 10 000 μg/ml (10 000 ppm)
Element K
Kvantitet 500 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • POTASSIUM AAS STANDARD SOLUTION
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium nitrate, nitric acid