Läs mer
Potassium Standard for ICP/MS, 2% HCl, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15255936 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15255936 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 15255936 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLK11BY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Standard
Namnnotering ICP/MS
CAS 7440-09-7, 7732-18-5
CAS Max % 2.0, 0.0, 98.0
Densitet 1.003 g/cm3 at 20°C
Fysisk form Liquid
Molekylformel K
MDL-nummer MFCD00133776
InChI-nyckel ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
LEDER [K]
IUPAC-namn potassium
Lösningsmedel eller matris 2% HCl
Molekylvikt (g/mol) 39.10
PubChem CID 5462222
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:26216
Kvalitet Claritas PPT
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L