Läs mer
Potassium Standard for ICP/MS, 2% HNO3, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15265936 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15265936 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 15265936 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLK21BY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
K1μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Standard
Namnnotering ICP/MS
Förpackning Triple-leached LDPE bottle
CAS 7440-09-7, 7697-37-2, 7732-18-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 2.0, 0.0, 98.0
Densitet 1.01006 g/cm3 at 20°C
Fysisk form Liquid
Molekylformel K
MDL-nummer MFCD00133776
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
LEDER [K]
IUPAC-namn potassium
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 39.10
PubChem CID 5462222
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:26216
Kvalitet Claritas PPT
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only