Läs mer
Kaliumstandard: K @ 10 μg/ml i 2 % HNO3, VHG™
Produktkod. 17962476
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17962476 100 ml
1 options
Produktkod. 17962476 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLKN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Kaliumstandard: K @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium
CAS 9-7-7440
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Potassium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel K
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Kalium
InChI formel InChI=1S/K.H
LEDER [K]
IUPAC-namn Kalium
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 39.1
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 38,9637 g/mol