Läs mer
Kaliumstandard: K @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17968889
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17968889 50 ml
17967079 250 ml
17968519 500 ml
17978879 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17968889 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPKN50
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Kaliumstandard: K @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium
CAS 9-7-7440
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Potassium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel K
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Kalium
InChI formel InChI=1S/K.H
LEDER [K]
IUPAC-namn Kalium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 39.1
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 38,9637 g/mol