Läs mer
Kaliumstandard: K+ @ 1000 μg/ml i H2O, VHG™
Produktkod. 17978804
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17978804 500 ml
17958334 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17978804 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGIKW1K500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Kaliumstandard: K+ @ 1000 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium
CAS 9-7-7440
Metoder Jonkromatografi
Analyt- eller komponentnamn Potassium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel K
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Kalium
InChI formel InChI=1S/K.H
LEDER [K]
IUPAC-namn Kalium
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 39.1
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 38,9637 g/mol