Läs mer
Kaliumstandard: K @ 5000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17982766
Change view
Kvantitet:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982766 200 g
16409659 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17982766 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOK5000200G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Kaliumstandard: K @ 5000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium
CAS 9-7-7440
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Potassium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel K
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Kalium
InChI formel InChI=1S/K.H
LEDER [K]
IUPAC-namn Kalium
Lösningsmedel eller matris 75 cSt mineralolja
Molekylvikt (g/mol) 39.1
Kvantitet 200 g
Formel vikt 38,9637 g/mol