Läs mer
Potassium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Produktkod. 10448600 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10448600 500 mL 500ml
10169601 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10448600 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/8060/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Potassium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 11409
Specifikationer
Färg Colorless
pH 1
Fysisk form Liquid
Kvantitet 500 mL
Förpackning HDPE plastic bottle