Läs mer
Kaliumstandardlösning, 1 g/L, HNO 3- matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12943275 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12943275 500 mL 500ml
12933275 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12943275 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B 128 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.00 SEK
    600.91 SEK / 500ml
    Save 76.09 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Lösningen innehåller HNO3
Koncentration 1 g/L
Kvantitet 500 mL