Läs mer
Sherwood Scientific™ Kalium standardlösning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NISTM KCl Ref SRM 918 |
| Koncentration | 1000 ppm |
| Förpackning | 6 Pk. |
| Kvantitet | 100 ml |