Läs mer
Kaliumstandardlösning (Plasma HIQU), Chem Lab™
Produktkod. 11919082
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11919082 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11919082 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL01.1101.0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.00 SEK
    413.96 SEK / 100ml
    Save 85.04 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Koncentration 1000 μg/ml
Kvantitet 100 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium standard solution 10 µg/ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid