Läs mer
Kalium standardlösning, 1000 μg/ml, Spectro ECON, Chem-Lab
Produktkod. 11978504
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11978504 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11978504 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL01.1105.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00 SEK
    283.76 SEK / 500ml
    Save 61.24 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används som referensstandard inom spektroskopi och andra laboratorieapplikationer. Kalium standardlösning, 1000 μg/ml, Spectro ECON, Chem-Lab är en blandning av 1,9 g KCl per liter, för att bilda en lösning innehållande 1 mg/ml K1 + .
Denna kaliumstandardlösning innehåller en exakt koncentration av 990 –1010 μg/mL K 1+± 0,5 %. Den används för att bestämma koncentrationen av lösningar i titrering. Kaliumstandard har använts i atomabsorptionsspektroskopi.
Specifikationer
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Densitet 1.00g/mL
Fysisk form Vätska
Molekylformel ClK
Koncentration 990 – 1010 μg/ml K1 + (±0,5 %)
MDL-nummer MFCD00011360
Färg Färglös
InChI-nyckel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].[K+]
IUPAC-namn potassium chloride
Molekylvikt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:32588
Formel vikt 74,56 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1.907g KCl per 1L H2O