Läs mer
Potassium sulfate, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11307288
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307288 25 g 25g
11327288 5 g 5g
11317288 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030485.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Kaliumsulfat används vid tillverkning av gödningsmedel (dvs. tillhandahåller kalium och svavel), kaliumalun, kaliumkarbonat och glas. Inom analytisk kemi används det vid bestämning av kväve av Kjeldahl metod och protein i livsmedel. Det används också i de elektrostatiska effekterna på pKa-värdena för aminosyrarester i stafylokocknukleaset. Det används också vid separation av protein genom elektrofores. Det fungerar också som ett laboratoriereagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-80-5
Molekylformel K2O4S
Molekylvikt (g/mol) 174.25
MDL-nummer MFCD00011388
InChI-nyckel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
LEDER [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1689°C
Kemiskt namn eller material Potassium sulfate
Smältpunkt 1,069°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,7674
Löslighetsinformation Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetate and carbon disulfide.
IUPAC-namn dikalium;sulfat
Formel vikt 174.27
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Densitet 2.662 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.