Läs mer
Kaliumsulfat, 99+%, ACS-reagens
Codice prodotto. 10483171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Förpackning Dimensione della confezione
10483171 1 kg Plastflaska 1kg
10752784 250 g Plastflaska 250g
10389103 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10483171 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424220010
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-80-5
Molekylformel K2O4S
Molekylvikt (g/mol) 174.25
MDL-nummer MFCD00011388
InChI-nyckel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
LEDER [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kokpunkt 1689,0 °C
Kemiskt namn eller material Potassium sulfate
Smältpunkt 1067,0 °C
Färg Vitt
pH 5,5 till 8,5 (5 % soln vid 25 °C)
Fysisk form Fina kristaller eller pulver
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99+%
Densitet 2.66g/mL
Linjär formel K2SO4
Merck Index 15, 7793
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 110 g/L (20 °C). Andra lösligheter: olösliga i alkohol
IUPAC-namn dikaliumsulfat
Formel vikt 174.25
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.