Läs mer
Kaliumsulfat, 99+%, för analys, vattenfritt pulver
Produktkod. 10052720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10052720 500 g Plastflaska 500g
10502364 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10052720 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 207775000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.00 SEK
    382.65 SEK / 500g
    Save 56.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-80-5
Molekylformel K2O4S
Molekylvikt (g/mol) 174.25
MDL-nummer MFCD00011388
InChI-nyckel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
LEDER [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1689,0 °C
Kemiskt namn eller material Potassium sulfate
Smältpunkt 1067,0 °C
Namnnotering P.A.
Färg Vitt
pH 6 till 8 (5 % sol vid 20 °C)
Fysisk form Very Fine Crystals or Powder
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel K2SO4
Merck Index 15, 7793
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 110 g/L (20 °C). Andra lösligheter: olösliga i alkohol
IUPAC-namn dikalium;sulfat
Formel vikt 174.25
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.66
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.