Läs mer
Kaliumsulfat, 99 %
Produktkod. 11451728
Change view
Kvantitet:
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451728 1000 g 1000g
11461728 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13975.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 SEK
    577.65 SEK / 1000g
    Save 117.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174,25 g/mol
Kaliumsulfat används vid tillverkning av gödningsmedel (dvs. tillhandahåller kalium och svavel), kaliumalun, kaliumkarbonat och glas. Inom analytisk kemi används det vid bestämning av kväve av Kjeldahl metod och protein i livsmedel. Det används också i de elektrostatiska effekterna på pKa-värdena för aminosyrarester i stafylokocknukleaset. Det används vid separation av protein genom elektrofores och fungerar också som ett laboratoriereagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumsulfat används vid tillverkning av gödningsmedel (dvs. tillhandahåller kalium och svavel), kaliumalun, kaliumkarbonat och glas. Inom analytisk kemi används det vid bestämning av kväve av Kjeldahl metod och protein i livsmedel. Det används också i de elektrostatiska effekterna på pKa-värdena för aminosyrarester i stafylokocknukleaset. Det används vid separation av protein genom elektrofores och fungerar också som ett laboratoriereagens.
Löslighet
Löslig i vatten och glycerol. Olösligt i alkohol, acetat och koldisulfid.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-80-5
Molekylformel K2O4S
Molekylvikt (g/mol) 174.25
MDL-nummer MFCD00011388
InChI-nyckel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
IUPAC-namn dikaliumsulfat
LEDER [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1689 °C
Kemiskt namn eller material Potassium sulfate
Smältpunkt 1 069 °C
Kvantitet 1000 g
Merck Index 14,7674
Löslighetsinformation Löslig i vatten och glycerol. Olöslig i alkohol, acetat och koldisulfid.
Formel vikt 174.27
Procent renhet 99%
Odör Luktfritt
Densitet 2.662
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.