Läs mer
Kaliumsulfat, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11347877
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347877 500 g 500g
11357877 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11347877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014311.36
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174,25 g/mol
Kaliumsulfat används vid tillverkning av gödningsmedel (dvs. tillhandahåller kalium och svavel), kaliumalun, kaliumkarbonat och glas. Inom analytisk kemi används det vid bestämning av kväve av Kjeldahl metod och protein i livsmedel. Det används också i de elektrostatiska effekterna på pKa-värdena för aminosyrarester i stafylokocknukleaset. Det används vid separation av protein genom elektrofores och fungerar också som ett laboratoriereagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7778-80-5
Molekylformel K2O4S
Molekylvikt (g/mol) 174.25
MDL-nummer MFCD00011388
InChI-nyckel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
LEDER [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Kokpunkt 1689 °C
Kemiskt namn eller material Potassium sulfate
Smältpunkt 1069 °C
Namnnotering För ACS-analys
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99,0 % min
Densitet 2.662 g/mL
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkoholLöslig i vatten och glycerol. Olöslig i alkohol, acetat och koldisulfid.
IUPAC-namn dikalium;sulfat
Formel vikt 174.27
Kvalitet ACS-reagens
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.