Läs mer
Kaliumsulfat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10204590 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10204590 5 kg 5kg
10438800 500 g 500g
10519390 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10204590 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/6960/65
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 7778-80-5
Molekylformel K2O4S
Molekylvikt (g/mol) 174.25
MDL-nummer MFCD00011388
InChI-nyckel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
LEDER [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1689 °C
Smältpunkt 1067 °C
Färg Vitt
pH 6 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 5 kg
IUPAC-namn dikalium;sulfat
Formel vikt 174,25 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast