Specifikationer
| Kokpunkt | 1689 °C |
| Smältpunkt | 1067 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 6 till 8 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | dikalium; sulfat |
| Formel vikt | 174,25 g/mol |
| Förpackning | Plastkruka med pulver |