Specifikationer
| Kokpunkt | 1689°C |
| Smältpunkt | 1067°C |
| Färg | Vitt |
| pH | 6 to 8 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | dikalium; sulfat |
| Formel vikt | 174.25g/mol |
| Förpackning | Plastkruka med pulver |