Läs mer
Potassium Sulfate, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™,
Beskrivning
Rekommenderad förvaring
+5°C to +30°C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1689°C (1013hPa) |
| Smältpunkt | 1069°C |
| Färg | Colorless |
| pH | 5.5 to 7.5 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 5 kg |
| Löslighetsinformation | 111g/L |
| Formel vikt | 174.26 |
| Procent renhet | >99.0% |
| Kvalitet | ACS |
| Visa mer |