Läs mer
Kaliumsulfat uppfyller analytiska specifikationer på Ph. Eur., 99–101 %, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15661180
Change view
Kvantitet:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackning:
Fiberboard Box
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
50kg
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15661180 1 kg Polyflaska 1kg
15681180 6 x 1 kg Polyflaska Paket med 6
15671180 50 kg Fiberboard Box 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15661180 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 126581KG
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Uppfyller analytisk specifikation för Ph. Eur., 99-101 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-80-5
Molekylformel K2O4S
Molekylvikt (g/mol) 174.25
MDL-nummer MFCD00011388
InChI-nyckel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
LEDER [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Sulfate
Namnnotering Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph.Eur.
Kvantitet 1 kg
Linjär formel K2SO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation Olöslig i alkohol, löslig i kokande vatten 1gm/4 ml, Löslig i glycerol 1 gm/75 ml, Löslig i vatten 1 gm/8,3 ml
IUPAC-namn dikalium;sulfat
Formel vikt 174,26 g/mol
Procent renhet 99 till 101 %
Förpackning Polyflaska