Läs mer
Kaliumsulfat uppfyller analytiska specifikationer på Ph. Eur., 99–101 %, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1 698 °C |
| Kemiskt namn eller material | Potassium sulfate |
| Namnnotering | Uppfyller analytisk specifikation för Ph. Eur., 99-101% |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 50 kg |
| Analysprocentintervall | 99 till 101% |
| Linjär formel | K2SO4 |
| IUPAC-namn | dikalium;sulfat |
| Formel vikt | 174.26 |
| Visa mer |