missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kaliumsulfat, uppfyller analytiska specifikationer. av Ph. EUR, 99-101 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA

Produktkod. p-7111751 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackning:
Fiberboard Box
Poly Bottle
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
50kg
Paket med 6
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15661180

Brand: Honeywell-Fluka 126581KG

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Uppfyller analytiska specifikationer för Ph. euro, 99-101 %

  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7778-80-5
Molekylformel K2O4S
Molekylvikt (g/mol) 174.25
MDL-nummer MFCD00011388
InChI-nyckel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
LEDER [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Potassium Sulfate
Namnnotering Meets analytical specification of Ph.Eur.
Kvantitet 1 kg
Linjär formel K2SO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation Insoluble in alcohol, Soluble in boiling water 1gm/4mL, Soluble in glycerol 1gm/75mL, Soluble in water 1gm/8.3mL
IUPAC-namn dikalium;sulfat
Formel vikt 174.26g/mol
Procent renhet 99 to 101%
Förpackning Polyflaska
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.