Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Sulfate |
| Namnnotering | Vattenfri |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| IUPAC-namn | dikaliumsulfat |
| Formel vikt | 174.26 |
| Procent renhet | 99% |
| Kvalitet | ACS-reagens |