missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kaliumsulfat, (pulver/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals

Produktkod. p-3547280 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11457852

Brand: MP Biomedicals 0215256490

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 7778-80-5
Molekylformel K2O4S
Molekylvikt (g/mol) 174.25
MDL-nummer MFCD00011388
InChI-nyckel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
LEDER [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Potassium Sulfate
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn dikalium;sulfat
Formel vikt 174.26
Kvalitet ACS-reagens
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.