Läs mer
Kaliumsulfat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, ≥99 %, Solstice
Produktkod. 15693360
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
50kg
5kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15693360 6 x 1 kg Paket med 6
15663360 1 kg 1kg
15683360 5 kg 5kg
15673360 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15693360 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 312706X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4500.00 SEK
    2730.40 SEK / Paket med 6
    Save 1769.60 SEK
    39% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO,≥ 99 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-80-5
Molekylformel K2O4S
Molekylvikt (g/mol) 174.25
MDL-nummer MFCD00011388
InChI-nyckel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
LEDER [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1 698 °C
Kemiskt namn eller material Potassium sulfate
Namnnotering Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 6 x 1 kg
Linjär formel K2SO4
IUPAC-namn dikalium;sulfat
Formel vikt 174.26
Procent renhet >99%
Kvalitet ACS-reagens/reagens ISO
Förpackning Poly flaska
Densitet 2.66 g/cm3