Läs mer
Potassium Sulfate, Supelco™
Produktkod. 15847330
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15847330 500 g 500g
15837330 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15847330 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1051520500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
99.999 Suprapur™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-80-5
Specifikationer
Kokpunkt 1689°C/1013 hPa
Kemiskt namn eller material Potassium Sulfate
Smältpunkt 1069°C
Kvantitet 500 g
MDL-nummer MFCD00011388
Synonym Potassium sulfate, Potassium pyrosulfate, Potassium sulfate
Molekylvikt (g/mol) 174.26
Kvalitet Research
Densitet 2.66 g/cm3 at 20°C