Läs mer
Kaliumsulfit, 90 %, ren
Produktkod. 11914231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11914231 1 kg Glasflaska 1kg
11924231 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11914231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00 SEK
    1278.65 SEK / 1kg
    Save 236.35 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 10117-38-1 | K2O3S | 158,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10117-38-1
Molekylformel K2O3S
Molekylvikt (g/mol) 158.26
InChI-nyckel BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
PubChem CID 24958
IUPAC-namn dikalium;sulfit
LEDER [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium sulfite
Kvantitet 1 kg
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 88% min. (Jodimetri)
Linjär formel K2SO3
Merck Index 15,7795
Formel vikt 158.26
Procent renhet 90%
Kvalitet Ren
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.