Läs mer
Kaliumsulfit, 90%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11934231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11934231 250 g Glasflaska 250g
1 options
Produktkod. 11934231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440212500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 SEK
    469.65 SEK / 250g
    Save 90.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 10117-38-1 | K2O3S | 158,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium sulfite
CAS 10117-38-1
Kvantitet 250 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 88% min. (Jodimetri)
Molekylformel K2O3S
Linjär formel K2SO3
Merck Index 15,7795
Synonym potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite
InChI-nyckel BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
LEDER [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC-namn dikalium;sulfit
Molekylvikt (g/mol) 158.26
PubChem CID 24958
Formel vikt 158.26
Procent renhet 90%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.