Läs mer
Kaliumsulfat, TRC
Produktkod. 30428745
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30428745 100 g
1 options
Produktkod. 30428745 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP698305100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Sulphate
CAS 7778-80-5
Kvantitet 100 g
Molekylformel K2O4S
Synonym Sulfuric Acid Dipotassium Salt, Potassium Sulfate, Arcanum Duplicatum, Dipotassium Sulfate, Potassium Sulfate, Potassium Sulfate (K2(SO4)), Potassium Sulfate (K2SO4), Potassium Sulphate, Sal Polychrestum, Sulfate of Potash, Sulfuric Acid Dipotassium Salt, Tartarus Vitriolatus
InChI formel InChI=1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
LEDER [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn dikalium; sulfat
Molekylvikt (g/mol) 174.26
Formel vikt 173.8791