Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Sulphite |
| CAS | 10117-38-1 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | K2O3S |
| Synonym | potassium sulfite, dipotassium sulfite, potassium sulphite, sulfurous acid, dipotassium salt, unii-015kzc652e, sulfurous acid, potassium salt 1:2, potassium sulfite k2so3, kaliumsulfit, potassiumsulfite, dipotassium ion sulfite |
| InChI-nyckel | BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [O-]S(=O)[O-].[K+].[K+] |
| IUPAC-namn | dikalium;sulfit |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.254 |
| PubChem CID | 24958 |
| Visa mer |