Läs mer
Potassium Superoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Superoxide |
| CAS | 12030-88-5 |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylformel | KO2 |
| Synonym | Potassium Dioxide, Potassium Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/K.O2/c;1-2/q+1;-1 |
| LEDER | [K]O[O] |
| IUPAC-namn | λ^{1}-oxidanyloxypotassium |
| Molekylvikt (g/mol) | 71.1 |
| Formel vikt | 70.9535 |