Läs mer
Kaliumtelluritmonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11384947
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384947 25 g 25g
11374947 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041959.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123333-66-4 | K2O3Te·H2O
Kaliumtellurit, tillsammans med agar, används som ett selektivt medium för tillväxt av clauberg (bakterier). Det används för selektiv isolering av stafylokocker och corynebakterier, som används för att reducera TeO 32- till tellurelement.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123333-66-4
Molekylformel K2O3Te·H2O
MDL-nummer MFCD00149923
Synonym potassium tellurite, potassium tellurate iv, dipotassium tellurite, dipotassium trioxotellurate, telluric acid, dipotassium salt, potassiium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , dipotassium salt, dipotassium ion tellurite, acmc-1bm2e
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tellurite monohydrate
Smältpunkt 465°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 97%
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 253.80 Anhydrous
Utseende White crystals
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.