Läs mer
Kaliumtert-butoxid, 97 %
Description
Kalium-tert-butoxid används som en stark icke-nukleofil bas i organisk kemi. Det spelar en aktiv roll i dehydrohalogeneringsreaktioner. Det är också användbart för grönare amidering av estrar. Det fungerar som en mellanprodukt i reaktioner av Mizoroki-Heck-typ. Dessutom används den som en initiator vid anjonisk polymerisation av karbazolyl-substituerade oxiraner. Det katalyserar reaktionen av hydrosilaner och heterocykliska föreningar för att ge silylderivaten med utveckling av väte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kalium-tert-butoxid används som en stark icke-nukleofil bas i organisk kemi. Det spelar en aktiv roll i dehydrohalogeneringsreaktioner. Det är också användbart för grönare amidering av estrar. Det fungerar som en mellanprodukt i reaktioner av Mizoroki-Heck-typ. Dessutom används den som en initiator vid anjonisk polymerisation av karbazolyl-substituerade oxiraner. Det katalyserar reaktionen av hydrosilaner och heterocykliska föreningar för att ge silylderivaten med utveckling av väte.
Löslighet Löslig i hexan, toluen
, dietyleter och terahydrofuran.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med vatten, syror, reduktionsmedel, syre, alkoholer, klorerade lösningsmedel, halogener och ketoner.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Potassium tert-butoxide |
| Smältpunkt | ∼255 °C (dekomposition) |
| Linjär formel | (CH3)3COK |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3206 |
| Beilstein | 3556712 |
| Känslighet | Luft- och fuktkänslig |
| Löslighetsinformation | Löslig i hexan, toluen, dietyleter och terahydrofuran. |
| Formel vikt | 112.22 |
| Procent renhet | 97% |
Sécurité et traitement
- Potassium tert-butoxide
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- Självupphettande ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H252-Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium tert-butoxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.