Läs mer
Kaliumtert-butoxid, 97 %
Produktkod. 11421688
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421688 1000 g 1000g
11494010 25 g 25g
11404020 100 g 100g
11431688 250 g 250g
11414020 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11421688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13947.0B
 Begränsad artikel
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112,213 g/mol
Kalium-tert-butoxid används som en stark icke-nukleofil bas i organisk kemi. Det spelar en aktiv roll i dehydrohalogeneringsreaktioner. Det är också användbart för grönare amidering av estrar. Det fungerar som en mellanprodukt i reaktioner av Mizoroki-Heck-typ. Dessutom används den som en initiator vid anjonisk polymerisation av karbazolyl-substituerade oxiraner. Det katalyserar reaktionen av hydrosilaner och heterocykliska föreningar för att ge silylderivaten med utveckling av väte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kalium-tert-butoxid används som en stark icke-nukleofil bas i organisk kemi. Det spelar en aktiv roll i dehydrohalogeneringsreaktioner. Det är också användbart för grönare amidering av estrar. Det fungerar som en mellanprodukt i reaktioner av Mizoroki-Heck-typ. Dessutom används den som en initiator vid anjonisk polymerisation av karbazolyl-substituerade oxiraner. Det katalyserar reaktionen av hydrosilaner och heterocykliska föreningar för att ge silylderivaten med utveckling av väte.
Löslighet Löslig i hexan, toluen
, dietyleter och terahydrofuran.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med vatten, syror, reduktionsmedel, syre, alkoholer, klorerade lösningsmedel, halogener och ketoner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 865-47-4
Molekylformel C4H9KO
Molekylvikt (g/mol) 112.213
MDL-nummer MFCD00012162
InChI-nyckel LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
PubChem CID 23665647
IUPAC-namn kalium;2-metylpropan-2-olat
LEDER CC(C)(C)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tert-butoxide
Smältpunkt ∼255 °C (dekomposition)
Linjär formel (CH3)3COK
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN3206
Beilstein 3556712
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i hexan, toluen, dietyleter och terahydrofuran.
Formel vikt 112.22
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium tert-butoxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Självupphettande ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H252-Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tert-butoxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.