Läs mer
Potassium tert-butoxide, pure, 1M solution in THF, AcroSeal™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium tert-butoxide |
| CAS | 865-47-4, 109-99-9 |
| Färg | Färglös till orange-gul |
| Fysisk form | Lösning |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | C4H9KO |
| Linjär formel | (CH3)3COK |
| Fieser | 01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289 |
| Flampunkt | −19°C |
| Synonym | potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Potassium tert-butoxide, 1M solution in tetrahydrofuran
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.