Läs mer
Potassium (tert-butoxymethyl)trifluoroborate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11906081 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11906081 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11906081 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444840050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 910251-10-4
Molekylformel C5H11BF3KO
Molekylvikt (g/mol) 194.046
InChI-nyckel XBEPCFNGTDJTIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tert-butoxymethyl trifluoroborate, potassium tert-butoxymethyltrifluoroborate, potassium tert-butoxymethyl trifluoroboranuide, potassium tert-butoxy methyl trifluoroboranuide, potassium tert-butoxymethyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 45588181
IUPAC-namn potassium;trifluoro-[(2-methylpropan-2-yl)oxymethyl]boranuide
LEDER [B-](COC(C)(C)C)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium (tert-butoxymethyl)trifluoroborate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 194.05
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium (tert-butoxymethyl)trifluoroborate
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.