Läs mer
Potassium tert-pentoxide, 0.9M (14 wt.%) solution in cyclohexane, AcroSeal™
Produktkod. 11904611 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11904611 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
11924611 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11904611 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164721000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 41233-93-6 | C5H11KO | 126.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tert-pentoxide
CAS 41233-93-6, 110-82-7
Kvantitet 100 mL
Molekylformel C5H11KO
Linjär formel C2H5C(CH3)2OK
MDL-nummer MFCD00064808
Fieser 01,939
Flampunkt −18°C
Synonym potassium 2-methylbutan-2-olate, potassium tert-amylate, potassium tert-pentoxide, potassium tert-pentylate, potassium tert-pentoxide solution, potassium 2-methyl-2-butoxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt, potassium tert-amyloxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt 1:1
Löslighetsinformation Solubility in water: hydrolyzes
InChI-nyckel ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
LEDER [K+].CCC(C)(C)[O-]
IUPAC-namn kalium-2-metylbutan-2-olat
Molekylvikt (g/mol) 126.24
PubChem CID 23683543
Formel vikt 126.24
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Brytningsindex 1.4211
Densitet 0.82, 0.8200g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium tert-pentoxide, 1M (15 wt.%) solution in cyclohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.